Learn More
Teneligliptin, MedChemExpress
Descripción
Teneligliptin (MP-513) is a potent, orally available, competitive, and long-lasting DPP-4 inhibitor. Teneligliptin competitively inhibits human plasma, rat plasma, and human recombinant DPP-4 in vitro, with IC50s of approximately 1 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teneligliptin |
| CAS | 760937-92-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H30N6OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MP-513 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (78.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1NC[C@@H](N2CCN(C3=CC(C)=NN3C4=CC=CC=C4)CC2)C1)N5CSCC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 426.58 |
| Mostrar más |