Learn More
Teneligliptin hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16496178
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
16496178 10 mg 10 miligramos
16462317 50 mg 50 miligramos
16446556 100 mg 100 miligramos
16419865 250 mg 250 miligramos
4 options
Código de producto. 16496178
Marca: Medchem Express HY14806A
MedChemExpress Teneligliptin (MP-513) hydrobromide is a potent chemotype prolylthiazolidine-based DPP-4 inhibitor, which competitively inhibits human plasma, rat plasma, and human recombinant DPP-4 in vitro, with IC50s of approximately 1 nM.
Teneligliptin (MP-513) hydrobromide is a potent chemotype prolylthiazolidine-based DPP-4 inhibitor, which competitively inhibits human plasma, rat plasma, and human recombinant DPP-4 in vitro, with IC50s of approximately 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teneligliptin hydrobromide
CAS 906093-29-6
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6OS.5/2HBr
Cantidad 10 mg
Sinónimo MP-513 hydrobromide
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (318.04 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.02 mM)
SMILES O=C(N1CSCC1)[C@H]2NC[C@@H](N3CCN(C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5)CC3)C2.[2.5 HBr]
Peso molecular (g/mol) 628.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.86
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism