Learn More
Hidrobromuro de teneligliptina (2:5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teneligliptin Hydrobromide (2:5) |
| CAS | 906093-29-6 |
| Fórmula molecular | C22H32.5Br2.5N6OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone Hydrobromide (2:5), 3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]thiazolidine Hydrobromide (2:5), Tenelia Hydrobromide (2:5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C22H30N6OS.5BrH/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H/t2*19-,20-;;;;;/m00...../s1 |
| SMILES | O=C(N1CSCC1)[C@H]2NC[C@@H](N(CC3)CCN3C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5)C2 |
| Nombre IUPAC | [(2S,4S)-4-[4-(5-metil-2-fenilpirazol-3-il)piperazin-1-il]pirrolidin-2-il]-(1,3-tiazolidin-3-il)metanona;pentahidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 628.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1252.0712 |