Learn More
Ácido carboxílico de teneligliptina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teneligliptin Carboxylic Acid |
| CAS | 2407632-38-4 |
| Fórmula molecular | C19H25N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,4S)-4-(4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Teneligliptin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25N5O2/c1-14-11-18(24(21-14)15-5-3-2-4-6-15)23-9-7-22(8-10-23)16-12-17(19(25)26)20-13-16/h2-6,11,16-17,20H,7-10,12-13H2,1H3,(H,25,26)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=NN(C2=CC=CC=C2)C(N3CCN([C@H]4C[C@H](NC4)C(O)=O)CC3)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,4S)-4-(4-(3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5-il)piperazin-1-il)pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 355.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.2 |