Learn More
Tenax(R) TA, malla 80-100, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 16554354 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
16554354 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16554354 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 462210100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tenax* TA
CAS 24938-68-9
Punto de fusión 460.0°C
Fórmula molecular C20H18O
Cantidad 10 g
Clave InChI TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-metil-3-fenil-1,1'-bifenilo
Peso molecular (g/mol) 274.36