Learn More
Tenax(R) TA, malla 60-80, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16564354 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 16564354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462220100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenax* TA
CAS 24938-68-9
Punto de fusión 460.0°C
Fórmula molecular C20H18O
Cantidad 10 g
Clave InChI TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-metil-3-fenil-1,1'-bifenilo
Peso molecular (g/mol) 274.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tenax TA, 60-80 mesh
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)