Learn More
Tenapanor, MedChemExpress
Descripción
Tenapanor (AZD1722) is a potent and orally active sodium/hydrogen exchanger isoform 3 (NHE3) inhibitor. Tenapanor reduces intestinal phosphate absorption predominantly through reduction of passive paracellular phosphate flux. Tenapanor has the potential for the research of hyperphosphatemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenapanor |
| CAS | 1234423-95-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C50H66Cl4N8O10S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AZD1722 RDX5791 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (43.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCOCCOCCNS(=O)(C1=CC=CC([C@@H]2CN(C)CC3=C2C=C(Cl)C=C3Cl)=C1)=O)NCCCCNC(NCCOCCOCCNS(=O)(C4=CC=CC([C@@H]5CN(C)CC6=C5C=C(Cl)C=C6Cl)=C4)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1145.05 |
| Mostrar más |