Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Código de producto. 16431478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431478 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431478 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0670
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 794.97 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Tipo de producto Natural Products
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Tenacissimoside C