Learn More
Tenacisósido H, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenacissoside H |
| CAS | 191729-45-0 |
| Fórmula molecular | C42H66O14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tenacissimoside C, (3β,5α,11α,12β,14β,17α)-12-(Acetyloxy)-3-[[2,6-dideoxy-4-O-(6-deoxy-3-O-methyl-β-D-allopyranosyl)-3-O-methyl-β-D-arabino-hexopyranosyl]oxy]-8,14-epoxy-11-(2-methyl-1-oxobutoxy)pregnan-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H66O14/c1-11-20(2)37(47)54-34-35-39(7)15-13-26(53-29-19-28(48-9)32(23(5)50-29)55-38-31(46)33(49-10)30(45)22(4)51-38)18-25(39)12-16-41(35)42(56-41)17-14-27(21(3)43)40(42,8)36(34)52-24(6)44/h20,22-23,25-36,38,45-46H,11-19H2,1-10H3/t20?,22-,23-,25+,26+,27+,28?,29+,30-,31?,32-,33?,34+,35?,36-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C)O[C@H]1[C@@]2(C)[C@@](CC[C@H]2C(C)=O)(O3)[C@]43CC[C@@]5([H])C[C@@H](O[C@]6([H])O[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]7O[C@H](C)[C@@H](O)C(OC)C7O)C(OC)C6)CC[C@]5(C)C4[C@@H]1OC(C(C)CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 794.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 794.4453 |