Learn More
Temuterkib, MedChemExpress
Descripción
Temuterkib (LY3214996) is a highly selective inhibitor of ERK1 and ERK2, with IC50 of 5 nM for both enzymes in biochemical assays. Temuterkib potently inhibits cellular p-RSK1 in BRAF and RAS mutant cancer cell lines. Temuterkib shows potent antitumor activities in cancer models with MAPK pathway alterations.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temuterkib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1951483-29-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H27N7O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | LY3214996 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |