Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16418148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16418148 10 mg 10 miligramos
16483756 25 mg 25 miligramos
16477896 100 mg 100 miligramos
16460598 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16418148
Marca: Medchem Express HY50910
MedChemExpress Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temsirolimus
Forma física Powder
CAS 162635-04-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C56H87NO16
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CCI-779
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OC(C(C)(CO)CO)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1030.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 1030.29
Porcentaje de pureza 98.0%