Learn More
Isómero Temsirolimus C (grado técnico), TRC
Código de producto. 30428619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428619 25 mg 25 miligramos
30414524 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01796525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027067-40-8
Fórmula molecular C56H87NO16
Peso molecular (g/mol) 1030.29
Sinónimo Temsirolimus Impurity 2
Nombre IUPAC (1R,2R,4S)-4-((2R)-2-((3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,34aS)-9,28-dihidroxi-10,21-dimetoxi-6,8,12,14,20,26-hexametil-1,5,11,27,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34A-tetracosahidro-3H-23,28-epoxipirido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclohentriacontin-3-il)propil)-2-metoxiciclohexilo 3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropanoato
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](OC(C(CO)(C)CO)=O)CC3)C)=O)N(C(C(O)(O4)C([C@H](C)CC[C@]4(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)[H])=O)=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temsirolimus Isomer C (Technical Grade)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-35(3)51(63)56(67,73-41)53(65)57-24-16-15-19-42(57)52(64)71-46(30-43(60)36(4)26-39(7)49(62)50(70-11)48(61)38(6)25-33)37(5)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-38,40-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,39-26+/t33?,35?,36?,37?,38?,40-,41-,42-,44+,45?,46-,47?,49+,50?,56?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1029.6