Learn More
Acetónido de temsirolimus, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temsirolimus Acetonide |
| CAS | 162635-03-2 |
| Fórmula molecular | C59 H91 N O16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C59H91NO16/c1-35-19-15-14-16-20-36(2)47(69-11)31-43-24-22-41(7)59(68,76-43)53(64)54(65)60-26-18-17-21-44(60)55(66)74-48(32-45(61)37(3)28-40(6)51(63)52(71-13)50(62)39(5)27-35)38(4)29-42-23-25-46(49(30-42)70-12)75-56(67)58(10)33-72-57(8,9)73-34-58/h14-16,19-20,28,35,37-39,41-44,46-49,51-52,63,68H,17-18,21-27,29-34H2,1-13H3/b16-14+,19-15+,36-20+,40-28+/t35-,37-,38-,39-,41-,42+,43+,44+,46-,47+,48+,49-,51-,52+,59-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OC(=O)C5(C)COC(C)(C)OC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 1070.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1069.6338 |