Learn More
Temsavir, TRC
Product Code. 30138301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30138301 250 mg 250 miligramos
30134750 100 mg 100 miligramos
30005800 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138301 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT017900250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 701213-36-7
Fórmula molecular C24 H23 N7 O4
Peso molecular (g/mol) 473.4839
Sinónimo 1,2-Ethanedione, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]-, Piperazine, 1-benzoyl-4-[[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]oxoacetyl]- (9CI), 1-(4-Benzoyl-1-piperazinyl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]-1,2-ethanedione, 1-(4-Benzoylpiperazin-1-yl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]ethane-1,2-dione, BMS 626529
Nombre IUPAC 1-(4-benzoilpiperazina-1-il)-2-[4-metaxi-7-(3-metil-1,2,4-triazol-1-il)-1H-pirrrol[2,3-c]piridina-3-il]etanol-1,2-dión
SMILES COc1cnc(c2[nH]cc(C(=O)C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccccc4)c12)n5cnc(C)n5
Specifications
Nombre del producto químico o material Temsavir
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23N7O4/c1-15-27-14-31(28-15)22-20-19(18(35-2)13-26-22)17(12-25-20)21(32)24(34)30-10-8-29(9-11-30)23(33)16-6-4-3-5-7-16/h3-7,12-14,25H,8-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.1812