Learn More
Temsavir, MedChemExpress
Código de producto. 16486518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486518 10 mg 10 miligramos
16476766 100 mg 100 miligramos
16442617 50 mg 50 miligramos
16429107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15440
MedChemExpress Temsavir (BMS-626529) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Temsavir (BMS-626529) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temsavir
CAS 701213-36-7
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23N7O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-626529
Información de solubilidad DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (35.21 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CNC4=C3C(OC)=CN=C4N5C=NC(C)=N5)=O
Peso molecular (g/mol) 473.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.48
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus