Learn More
Tocris Bioscience™ Tempol
Descripción
Tempol is a superoxide scavenger that displays neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. Tempol reduces γ-radiation-induced damage in hematopoietic stem cells in vitro and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tempol |
| CAS | 2226-96-2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C9H18NO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.24 |
| Pureza | >99% |