Learn More
TEMPO, TRC
Código de producto. 30133267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133267 5 g 5 g
30135868 500 g 500 g
30006302 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0178505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-83-2
Fórmula molecular C9 H18 N O
Peso molecular (g/mol) 156.25
Sinónimo 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1,1,5,5-Tetramethylpentamethylene nitroxide, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperadoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidino-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidoxyl, HO 6, T 3751, Tanan, Tanane, Tempo, TMPO
Nombre IUPAC 1-λ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEMPO
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1388
Porcentaje de pureza >95%