Learn More
TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450683 25 g 25 g
11430683 1 g 1 g
11440683 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12733.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
TEMPO se utiliza como catalizador en síntesis orgánica y en la oxidación de alcoholes primarios a aldehídos. Se emplea en la industria química para la conversión de bisnoralcohol (esteroide) en bisnoraldehído. Actúa como eliminador de radicales libres, como mediador en la polimerización de radicales controlados y como sonda estructural en la espectroscopía de resonancia de spin electrónico. Además, participa en la preparación de (S)-(+)-2-metilbutanal a partir de (S)-(-)-2-metil-1-butanol.
Solubilidad
Soluble en todos los disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-83-2
Fórmula molecular C9H18NO
Peso molecular (g/mol) 156.25
Número MDL MFCD00009599
Clave InChI QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Nombre IUPAC (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)oxidanilo
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 31°C to 40°C
Punto de ebullición 193°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3263
Beilstein 1422418
Índice Merck 14,9140
Información de solubilidad Soluble in all organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TEMPO, free radical
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy