Learn More
Thermo Scientific™ Template Generation System II Kit
Código de producto. 10255879 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reactions
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255879 20 reactions 20 reacciones
1 options
Código de producto. 10255879 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    348.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 10.35€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Realice la inserción mediada por transposón de los sitios de unión de cebado en el ADN objetivo para la secuenciación o amplificación de PCR.
La tecnología de transposon es la primera tecnología que permite a los científicos insertar fragmentos de ADN lineal construidos en un blanco de ADN circular o lineal de forma aleatoria y muy eficiente. El kit Sistema de generación de plantillas Thermo Scientific II (kit TGS II) se basa en la reacción de transposición del bacteriófago Mu. Este sistema se ha simplificado para trabajar in vitro y se ha construido un transposón Mu artificial, denominado Entranceposon. La reacción es catalizada por una sola enzima, la transposasa MuA.
El kit TGS II proporciona las herramientas para insertar el Entranceposon en ADN extraño en lugares aleatorios. La inserción de un Entranceposon en ADN objetivo desconocido proporciona sitios de unión de primer para diferentes aplicaciones. En un único tubo de reacción tiene lugar una transposición in vitro simple y rápida.
Características destacadas
  • Proporciona moldes para la secuenciación del ADN de forma más sencilla y con menos tiempo de manipulación que cualquier otro método
  • Miles de plantillas listas para la secuencia a partir de una única reacción de transposición: Suficiente para secuenciar incluso grandes clones de ADN (por ejemplo, clones de BAC) sin fragmentación ni subclonación
  • El mapeo simple de las inserciones de Entranceposon mediante la digestión de colonias-PCR o enzimas de restricción permite la secuenciación dirigida. Se necesitan menos reacciones de secuenciación para completar una secuencia que con la secuenciación shotgun
  • Cebadores universales: El kit incluye cebadores de secuenciación y mapeo, no se requieres cebadores personalizados.
  • Secuencia bidireccional: Se puede utilizar un solo clon de molde para secuenciar el ADN flanqueante a ambos lados de la inserción de Entranceposon
  • Hay tres genes de resistencia antibiótica diferentes disponibles en cada kit TGS II
Todos los componentes necesarios, así como el manual de instrucciones detallado para realizar las reacciones vienen incluidos en el kit. El kit TGS II es una versión actualizada del kit TGS I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Solución
Formato Tubo
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Kit Template Generation System II
Cantidad 20 reactions
Suficiente para 20 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Preamplificación, Pre-amplification
N.º de reacciones 20 reacciones
Material de partida ADN