Learn More
TFA Dostmann™ Transmisor de temperatura
Código de producto. 11766606
Cambiar vista
Click to view available options
Salidas:
-40 °C a +160 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Salidas Tamaño de la unidad
11766606 -40 °C a +160 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11766606 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 30.3120.90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.85€
    12.85€ / paquete de 1
    Ahorro 4.00€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Requiere 2 pilas AAA de 1,5V.
  • Pantalla con temperatura
  • Rango: 100 m en campo abierto
  • También para monitorización de temperatura en habitaciones remotas
Especificaciones
Tipo de producto Transmisor de temperatura
Material Plástico
Salidas -40 °C a +160 °C