Learn More
TFA Dostmann Transmisor de temperatura
Código de producto. 16661246
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Instrumento temperatura/humedad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
16661246 Instrumento temperatura/humedad cada uno
1 options
Código de producto. 16661246 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.3228.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    9.76€ / paquete de 1
    Ahorro 3.29€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA.
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA: 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • Para la transmisión inalámbrica de la temperatura exterior
  • Con pantalla de temperatura
  • Alcance: 100 m en campo abierto
  • Ajustable para el canal 1-8
  • También para monitorización de temperatura en habitaciones remotas
Especificaciones
Tipo Instrumento temperatura/humedad