Learn More
TFA Dostmann Transmisor de temperatura
Código de producto. 15321852
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Instrumento temperatura/humedad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15321852 Instrumento temperatura/humedad cada uno
1 options
Código de producto. 15321852 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.3147.IT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Transmisor de temperatura para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA.
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA: 30.3009, 30.3016, 30.3018, 30.3022, 30.3030, 30.3032, 30.3037, 35.1026, 35.1044, 35.1048, 35.1064, 35.1068, 35.1076, 35.1084, 35.1089, 35.1115, 35.1117, 35.1125, 98.1006
  • Para la transmisión inalámbrica de la temperatura exterior
  • También para monitorización de temperatura en habitaciones remotas
  • Alcance: 100 m en campo abierto
Especificaciones
Tipo Instrumento temperatura/humedad