Learn More
TFA Dostmann Transmisor de temperatura
Código de producto. 12636967
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Instrumento temperatura/humedad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12636967 Instrumento temperatura/humedad cada uno
1 options
Código de producto. 12636967 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.3181.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.06€
    17.27€ / paquete de 1
    Ahorro 5.79€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Transmisor de temperatura para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA.
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA: 30.3039, 30.3053, 30.3060
  • Para la transmisión inalámbrica de la temperatura exterior
  • Con pantalla de temperatura
  • Con sensor de cable adicional
  • Actualización: cada 4 segundos
  • Alcance: 100 m en campo abierto
  • También para monitorización de temperatura en habitaciones remotas
Especificaciones
Tipo Instrumento temperatura/humedad