Learn More
Berthold Technologies Tabla de temperatura con anticondensación
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
- La mesa anticondensación puede alojar hasta 9 placas de Petri
- Utiliza calentamiento de agua para el control de la temperatura
- El sistema de ventiladores integrados genera un flujo de aire circular constante sobre los platos
- Previene la condensación en las tapas de la placa de Petri durante los experimentos
- Mantiene las tapas transparentes para apoyar la imagen
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de muestras |
| Capacidad | Hasta 9 placas de Petri cuadradas |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |
| Tensión | 24 V |
| Color | Negro |