Learn More
BOLA Sondas de temperatura K
Código de producto. 15324447
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
FDA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad unitSize
15324447 FDA cada uno
1 options
Código de producto. 15324447 Proveedor BOLA N.º de proveedor P185025
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sondas de temperatura K Longitud útil 500 mm, sin enchufe, punta puntiaguda, anillo de collar de 12 mm, cable de conector recubierto de PFA verde (longitud 1,5 m)
  • Termopar K (Ni Cr + Ni) en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE (1.4571).
  • Sonda de temperatura de 8 mm, punta puntiaguda, anillo de collar de 12 mm.
  • Con cable recubierto de PFA verde (longitud: 1,5 m).
  • Tiempos de respuesta típicos:
  • T 50: aprox. 25 s
  • T 90: aprox. 59 segundos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Reutilizables
Longitud (métrico) 560 mm
Longitud del cable (métrico) 500 mm