Learn More
BOLA Sondas de temperatura K con conector SMP
Descripción
- Termopar K (Ni Cr + Ni) en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE (1.4571).
- Sonda de temperatura de 8 mm, punta puntiaguda, anillo de collar de 12 mm. Con cable recubierto de PFA verde (longitud: 1,5 m) y conector SMP.
- Tiempos de respuesta típicos:
- T 50: aprox. 25 s
- T 90: aprox. 59 segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Reutilizables |
| Longitud del cable (métrico) | 200 mm |
| Longitud total (métrico) | 240 mm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -200 °C a +250 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |