Learn More
Testo™ Tiras de temperatura Testoterm™
Código de producto. 10282161
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 37 °C a 65 °C
De 71 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10282161 De 71 °C a 110 °C paquete de 10
10028660 De 37 °C a 65 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10282161 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0646 0916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.89€
    32.00€ / paquete de 10
    Ahorro 13.89€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Utilice estas tiras para supervisar la temperatura de objetos en movimiento o pequeños y para el control a largo plazo de las temperaturas de transporte y almacenamiento.Las tiras de temperatura Testoterm™ se pueden aplicar a una variedad de superficies diferentes y reaccionar a aumentos específicos de temperatura cambiando el color de forma irreversible en un plazo de 2 a 3 segundos.
  • Tiras de temperatura autoadhesivas
  • Disponibles en paquetes de 10
  • Las tiras se desprenden y colocan en el objeto que desea medir
  • Cambian de color al superar los umbrales en 2 o 3 segundos
Especificaciones
Montaje Autoadhesivo
Exactitud (temperatura) ±1,5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 71 °C a 110 °C
Tipo Tiras autoadhesivas de temperatura