Learn More
Dostmann Electronic™ Sonda de temperatura de inmersión
Descripción
- Tipo K según en la UNE-EN60584-1
- NiCr-ni
- Con aislamiento mineral
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la sonda (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tomar mediciones en materiales líquidos y en polvo |
| Incluye | Mango y cable |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Sonda de temperatura |
| Descripción | Sonda no flexible |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +400 °C |
| Para utilizar con (equipo) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |