Learn More
OHAUS™ Sonda de temperatura
Código de producto. 16610482 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
20 cm
25 cm
Material:
Acero inoxidable
PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Material Tamaño de la unidad
16610482 25 cm Acero inoxidable cada uno
16690472 20 cm Acero inoxidable cada uno
16600482 20 cm PTFE cada uno
16620482 25 cm PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16610482 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30500592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    141.84€ / paquete de 1
    Ahorro 53.16€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
  • Sonda de temperatura de acero inoxidable o PTFE
  • Varios tamaños disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 25 cm
Tipo Sonda de temperatura
Material Acero inoxidable