Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicador de temperatura encapsulado °199 C / 390 °F
Código de producto. 11790909
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 2500
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11790909 44 °C paquete de 50
11710929 104 °C 50 PCS
11730929 116 °C 50 PCS
11790929 149 °C 50 PCS
11780939 199 °C paquete de 50
11700919 46 °C paquete de 50
11770919 82 °C 50 PCS
17767514 99 °C paquete de 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11790909 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M01ETHE044D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,51 in
    Altura (métrico) 13 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 12 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura encapsulado 44 °C (111 °F)
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,41 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura encapsulado 44 °C (111 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 111 °F
    Temperatura máxima 44°C
    Temperatura mín. (imperial) 111 °F
    Temperatura mín. (métrico) 44°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 111 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) 44 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión Temperatura única
    Báscula Dual°C (°F)