Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicador de temperatura encapsulado °199 C / 390 °F
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria. |
| Altura (imperial) | 0,51 in |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Rango de humedad | 40 a 60% |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Material | Película de poliéster, Adhesivo acrílico |
| Tiempo de medición | 2 a 5 segundos |
| Modelo | Thermax Indicador de temperatura encapsulado 104 °C (219 °F) |
| Mostrar más |