Learn More
TFA Dostmann Instrumento temperatura-humedad
Código de producto. 17754239
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Instrumento temperatura/humedad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17754239 Instrumento temperatura/humedad cada uno
1 options
Código de producto. 17754239 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.3187.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.02€
    16.47€ / paquete de 1
    Ahorro 3.55€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA.
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA: 30.3044, 30.3045, 35.1109, 35.1111, 35.1113, 35.1121
  • Para la transmisión inalámbrica del clima exterior
  • Pantalla con temperatura y humedad
  • Alcance: 100 m en campo abierto
  • Actualización: cada 4 segundos
  • También para la monitorización climática de habitaciones remotas
Especificaciones
Tipo Instrumento temperatura/humedad