Learn More
TFA Dostmann Instrumento temperatura-humedad
Description
Transmisor para termohigrómetros y estaciones meteorológicas inalámbricas TFA: 30.3039, 30.3060
- Para la transmisión inalámbrica del clima exterior
- Pantalla con temperatura y humedad
- Alcance: 100 m en campo abierto
- Actualización: cada 4 segundos
- También para la monitorización climática de habitaciones remotas
Specifications
Specifications
| Tipo | Instrumento temperatura/humedad |