Descripción
- Programa especial con temperatura de mantenimiento programable al final del ciclo.
- Esto evitará que el medio se enfríe por completo.
- Se deben especificar los parámetros del ciclo, la temperatura de mantenimiento una vez finalizada la esterilización y el tiempo durante el cual se mantendrá la temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Software |