Learn More
SI Analytics™ Recipiente de valoración con control de temperatura
Código de producto. 10197949 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 30 a 150 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10197949 De 30 a 150 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10197949 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285216060
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El recipiente de valoración con control de temperatura SI Analytics™ está fabricado con doble revestimiento de vidrio e incluye un cabezal extraíble.
  • Con control de temperatura
  • Doble camisa de vaso
  • Con cabezal extraíble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Doble camisa de vidrio
Tipo Recipiente de valoración
Incluye Cabezal extraíble
Material PP/PTFE
Tamaño 6 perforaciones NS 14.5
Volumen (métrico) De 30 a 150 ml