Learn More
MAPA™ Guantes de nitrilo TempDex 710
Código de producto. 17668526
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
9
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17668526 7 10 pares
17678526 9 10 pares
17658526 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17668526 Proveedor MAPA™ N.º de proveedor 34710037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los modelos TempDex 710 son para una alta movilidad y protección térmica.
  • Ventajas específicas
    • El guante delgado con forma anatómica garantiza la movilidad
    • Adecuado para un uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión
    • Sin silicona para evitar trazas, defectos en la lámina de metal y el vidrio antes de la pintura
    • Disponible en el embalaje de la máquina expendedora
  • Características específicas
    • Relieve de puntos para un mejor aislamiento y agarre
  • Aplicaciones
    • Industria de cerámica y plásticos
      • Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico
    • Otras industrias
      • Manipulación de moldes en la industria cerámica
      • Manipulación de acero caliente después de la soldadura
      • Manipulación de tuberías calientes
    • Industria de la construcción (ingenieros de calefacción/fontaneros)
      • Mantenimiento de tuberías, equipo de calentamiento
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo, Negro
Material Nitrilo
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico
Grip Design Puntos
Revestimiento Soporte textil sin costuras
Cantidad 50/caja
Resistente a Abrasión