Learn More
Carl Zeiss™ Controlador de temperatura
Código de producto. 11804983
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
280 x 200 x 130mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11804983 280 x 200 x 130mm cada uno
1 options
Código de producto. 11804983 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4118609005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3974.25€
    2525.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1449.25€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Especificaciones
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 200 x 130mm
Modelo 2000-2 D
Frecuencia 60 Hz
Tipo Controlador de temperatura
Tensión 90/260 VAC