Learn More
MAPA™ Guantes resistentes a productos químicos Temp-Tec™ NL-56 con aislamiento térmico
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Protección contra temperaturas extremas
- La estructura altamente resistente proporciona resistencia química multiusos ante ácidos y disolventes alifáticos.
- El forro de algodón de doble punto protege las manos durante aplicaciones de alta temperatura.
- El revestimiento de neopreno con acabado granulado mejora el agarre en objetos húmedos o resbaladizos.
- Longitud mayor, puño de guante de 35,56 cm (14 in) para una protección adicional del brazo
- Aprobado por la FDA, norma 21 CFR
Compliance
Aprobado según la norma FDA 510(k) y apto para el procesamiento de alimentos según la FDA 21 CFR 170-199.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 170-199 |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Negro, Azul |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Tamaño | 8 |
| Temperature (Metric) Max | 300 °F |
| Norma EN388 | 2212 |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | ACJKL |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo en sala de calderas, tratamiento químico, manipulación de tuberías calientes, limpieza de vapor y extrusión de polímeros |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |