Descripción
- Sonda de temperatura de repuesto
- Para su uso con higrómetros FB70257
- Longitud: 21,5cm
- Diámetro 1,67cm
Información de órdenes
Dim. para usar con el equipo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de temperatura de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | FB70257 |
| Cantidad | 1Cada una |