Learn More
Thermo Scientific™ Termómetro de RTD Temp 16 (sonda no incluida)
Descripción
El termómetro de RTD Temp 16 (sonda no incluida) le ofrece mediciones rápidas, fiables y de alta precisión en un amplio rango de temperaturas. Resistente y fácil de usar, la Temp 16 cuenta con una gran pantalla LCD retroiluminada de doble línea, que le proporciona lecturas claras y precisas de la temperatura medida y la temperatura mín./máx., incluso en entornos oscuros.
Características:
Intuitivo
- Calibración automática – simplemente deje el electrodo en agua helada y presione ‘CAL’ para calibrar
- La pantalla doble muestra las lecturas actuales y mín./máx. con solo pulsar un botón
- Pantalla iluminada amplia y fácil de leer
Versátil:
- Mediciones de alta precisión de - 200,0 a 850,0 °C (- 392,0 a 1562 °F)
- Acepta una amplia variedad de sondas de RTD
- Exclusiva opción de tres vías manos libres (el kit se vende por separado) – cuelgue el medidor de una tubería o cinturón, pegue el medidor a una superficie metálica, o simplemente coloque el medidor sobre la superficie de una mesa
Diseño robusto
- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras con teclado sellado y carcasa de plástico ABS
- La armadura protectora de caucho garantiza un agarre firme y se dobla para arriba como un soporte de sobremesa
Almacenamiento: - 40 °C a 65 °C (- 40 °F a 149 °F); 10 % a 90 % (sin condensación)
Mercados
- Productos químicos
- Fabricación
- Alimentos y bebidas
- Industrial y Automoción
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 750+ h (sin retroiluminación) |
| Batería, tipo | Tres pilas alcalinas AA de 1,5 V |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con CE: EN61326-1/A1: 1998 (Directiva sobre CEM de la UE) |
| Descripción | Termómetro de RTD de precisión de entrada única Thermo Scientific con armadura/soporte de caucho (sonda no incluida) |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD 58 x 40 mm, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP 54 |
| Measurement Modes | Temperatura |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200,0 °C a +850,0 °C |
| Incluye | Con lectura mín./máx., función de retención, indicador de estabilidad, desconexión automática: 17,5 min (seleccionable) |
| Entradas | Individual |
| Mostrar más |