Learn More
Temozolomide, Mikromol™
Descripción
Temozolomide
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temozolomide |
| CAS | 85622-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Temozolomide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Temozolomide, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxamide, 3-Methyl-8-carbamoylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, CCRG 81045, M and B 39831, MB 39831, Methazolastone, NSC 362856, Sch 52365, Temodal, Temodar, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13) |
| SMILES | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide |
| Mostrar más |