Learn More
Thermo Scientific Chemicals Temozolomide
Código de producto. 30117517 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117517 1 g 1 g
30117322 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30117517 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    91.65€ / 1 g
    Ahorro 15.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85622-93-1 | C6H6N6O2, C6H6N6O2 | 194.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85622-93-1
Fórmula molecular C6H6N6O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temozolomide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.15