Learn More
R&D Systems™ Temozolomide
Código de producto. 18762694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18762694 50 mg 50 miligramos
18742744 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18762694 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2706/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.76€
    547.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 60.71€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA-methylating antitumor agent
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85622-93-1
Fórmula molecular C6H6N6O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temozolomide
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.15
Pureza >99%
Peso molecular 194.154