Learn More
Temoporfin, MedChemExpress
Descripción
Temoporfin(KW 2345) used in photodynamic therapy for the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temoporfin |
| CAS | 122341-38-2 |
| Color | Azul |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C44H32N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | m-THPC KW2345 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.07 mM) |
| SMILES | OC1=CC=CC(/C2=C3CCC(/C(C4=CC(O)=CC=C4)=C5C=C/C(N/5)=C(C6=CC(O)=CC=C6)/C(C=C/7)=NC7=C(C8=CC(O)=CC=C8)/C9=CC=C2N9)=N\3)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 680.75 |
| Mostrar más |