Learn More
Temocaprilat, TRC
Código de producto. 30414956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414956 1 g
30421717 100 mg
30424067 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0173051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110221-53-9
Fórmula molecular C21 H24 N2 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 448.56
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S,6R)-4-(carboximetil)-5-oxo-2-tiofeno-2-il-1,4-tiazepan-6-il]amino]-4-ácido fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CN1C[C@H](SC[C@H](N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C1=O)c3cccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temocaprilat
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O5S2/c24-19(25)12-23-11-18(17-7-4-10-29-17)30-13-16(20(23)26)22-15(21(27)28)9-8-14-5-2-1-3-6-14/h1-7,10,15-16,18,22H,8-9,11-13H2,(H,24,25)(H,27,28)/t15-,16-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1127