Learn More
Clorhidrato de Temocapril, TRC
Código de producto. 30423502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423502 50 mg -
30410696 25 mg 25 miligramos
30415738 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01730150MG
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110221-44-8
Fórmula molecular C23 H28 N2 O5 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 513.07
Nombre IUPAC 2-[(2S,6R)-6-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-5-oxo-2-tiofeno-2-il-1,4-tiazepan-4-il]ácido acético; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CS[C@@H](CN(CC(=O)O)C2=O)c3cccs3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Temocapril Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N2O5S2.ClH/c1-2-30-23(29)17(11-10-16-7-4-3-5-8-16)24-18-15-32-20(19-9-6-12-31-19)13-25(22(18)28)14-21(26)27;/h3-9,12,17-18,20,24H,2,10-11,13-15H2,1H3,(H,26,27);1H/t17-,18-,20-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1206
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.