Learn More
Clorhidrato de Temocapril, TRC
Código de producto. 30410696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410696 25 mg 25 miligramos
30423502 50 mg -
30415738 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01730125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110221-44-8
Fórmula molecular C23 H28 N2 O5 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 513.07
Nombre IUPAC 2-[(2S,6R)-6-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-5-oxo-2-tiofeno-2-il-1,4-tiazepan-4-il]ácido acético; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CS[C@@H](CN(CC(=O)O)C2=O)c3cccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temocapril Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N2O5S2.ClH/c1-2-30-23(29)17(11-10-16-7-4-3-5-8-16)24-18-15-32-20(19-9-6-12-31-19)13-25(22(18)28)14-21(26)27;/h3-9,12,17-18,20,24H,2,10-11,13-15H2,1H3,(H,26,27);1H/t17-,18-,20-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1206