Learn More
Temocapril hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Temocapril hydrochloride is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. Temocapril hydrochloride can be used for the research of hypertension, congestive heart failure, acute myocardial infarction, insulin resistance, and renal diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Temocapril hydrochloride |
| Forma física | Powder |
| CAS | 110221-44-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H29ClN2O5S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (121.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.27 mg/mL (4.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(O)CN1C[C@@H](C2=CC=CS2)SC[C@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C1=O.Cl |
| Mostrar más |