Learn More
Temefos-d12 (O,O,O',O'-tetrametil-d12), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TemephosD12(O,O,O',O'-tetramethylD12) |
| CAS | 1219795-39-7 |
| Fórmula molecular | C16 2H12 H8 O6 P2 S3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H20O6P2S3/c1-17-23(25,18-2)21-13-5-9-15(10-6-13)27-16-11-7-14(8-12-16)22-24(26,19-3)20-4/h5-12 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(Sc2ccc(OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)cc1)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | [4-[4-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioiloxi]fenil]sulfanilfenoxi]-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 478.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.065 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |