Learn More
Tembotrione, TRC
Código de producto. 30416922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416922 1 g
30427317 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1725331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335104-84-2
Fórmula molecular C17 H16 Cl F3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 440.82
Sinónimo 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-1,3-cyclohexanedione, BAY 747, Tembotrione
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-metilsulfonil-3-(2,2,2-trifluoroetoximetil)benzoilo]ciclohexano-1,3-dione
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tembotrione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0308